Learn More
Quinhidrona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10511514 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10598902 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10405861 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10511514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418770250
Solicitar formato a granel o personalizado
Quinhidrona, 98 %, ACROS Organics, Cantidad:100g, Envasado:Frasco de vidrio, verde, Punto de fusión:De 168 a 172 °C, peso molecular:218,21; Porcentaje de pureza:98%, Intervalo porcentual de ensayo:de 48,0 a 52 % de hidroquinona (HPLC), CAS:106-34-3, ChEBI:CHEBI:26491, Densidad:1.4000 g/mL
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-34-3
Fórmula molecular C12H10O4
Peso molecular (g/mol) 218.21
Número MDL MFCD00010310
Clave InChI BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol;ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinhydrone
Punto de fusión 168°C to 172°C
Color Verde
Densidad 1.4000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 8174
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,ammonia,alcohol,ether,insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinhydrone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.