Learn More
Quinhidrona, 98,37%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470831 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g
Código de producto.
11470831 25g
1 options
Código de producto. 11470831 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215648225
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinhydrone
CAS 106-34-3
Color Verde
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9837
Fórmula molecular C12H10O4
Número MDL MFCD00010310
Cantidad 25 g
Sinónimo quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
Clave InChI BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol; ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 218.21
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.2
Forma física Crystalline Powder