Learn More
Quinhidrona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482668 100 g 100 g
11472668 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16681.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-34-3 | C12H10O4 | 218.21 g/mol
Used to measure the hydrogen ion concentration (pH) of a solution in a chemical experiment. It provides an alternative to the commonly used glass electrode in a pH meter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza para medir la concentración de iones de hidrógeno (pH) de una solución en un experimento químico. Proporciona una alternativa al electrodo de vidrio comúnmente utilizado en un medidor de pH.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua 4 g/l(20 °C).
Notas
Aire & sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-34-3
Fórmula molecular C12H10O4
Peso molecular (g/mol) 218.21
Número MDL MFCD00010310
Clave InChI BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol;ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinhydrone
Punto de fusión 168°C to 171°C
Densidad 1.4
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3919222
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,8058
Información de solubilidad Slightly soluble in water 4g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinhydrone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinhydrone