Learn More
Quinfamide, TRC
Código de producto. 30135059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135059 50 mg 50 miligramos
17988304 10 mg 10 miligramos
17987534 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ67060050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62265-68-3
Fórmula molecular C16 H13 Cl2 N O4
Peso molecular (g/mol) 354.18
Sinónimo 2-Furancarboxylic Acid 1-(2,2-Dichloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl Ester, 1-(Dichloroacetyl)-6-(2-furoyloxy)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoline, Amenide, Amenox, Win 40014;
Nombre IUPAC [1-(2,2-dicloroacetil)-3,4-dihidro-2H-quinolina-6-il] furano-2-carboxilato
SMILES ClC(Cl)C(=O)N1CCCc2cc(OC(=O)c3occc3)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinfamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-14(18)15(20)19-7-1-3-10-9-11(5-6-12(10)19)23-16(21)13-4-2-8-22-13/h2,4-6,8-9,14H,1,3,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0222
Porcentaje de pureza >95%