Learn More
Quinetazona, LoGiCal
Código de producto. 30459121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459121 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459121 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1879.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinethazone
CAS 73-49-4
Nombres de analitos o componentes Quinethazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-2-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-, 2-Ethyl-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxoquinazoline-6-sulfonamide, 2-Ethyl-7-chloro-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolone-6-sulfonamide, 7-Chloro-2-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-6-quinazolinesulfonamide, 7-Chloro-2-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-6-sulfamoylquinazoline, 7-Chloro-2-ethyl-2,3-dihydro-4-oxo-(1H)-quinazoline-6-sulfonamide, 7-Chloro-2-ethyl-6-sulfamyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinazolinone, Aquamox, CL 36010, Hydromox, Idrokin, Quimethazin, Quinethazon, Quinethazone, Quinethazonum
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClN3O3S/c1-2-9-13-7-4-6(11)8(18(12,16)17)3-5(7)10(15)14-9/h3-4,9,13H,2H2,1H3,(H,14,15)(H2,12,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1NC(=O)c2cc(c(Cl)cc2N1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 7-cloro-2-etil-4-oxo-2,3-dihidro-1H-quinazolin-6-sulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 289.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0288 g/mol