Learn More
Quinclorac, TRC
Código de producto. 30006002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006002 10 g 10 g
17972035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ67030010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84087-01-4
Fórmula molecular C10 H5 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 242.06
Sinónimo 3,7-Dichloro-8-quinolinecarboxylic acid, Accord 75DF, BAS 514, BAS 514H, Drive, Facet, Facet LA, Paramount, Parmount 75WG, Quinclorac, 8-Quinolinecarboxylic acid, 3,7-dichloro-
Nombre IUPAC 3,7-dicloroquinolina-8-carboxílico
SMILES OC(=O)c1c(Cl)ccc2cc(Cl)cnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinchlorac
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5Cl2NO2/c11-6-3-5-1-2-7(12)8(10(14)15)9(5)13-4-6/h1-4H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.9697