Learn More
Quinbolona (> 90%), CTR
Código de producto. 30417373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417373 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30417373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ67015025MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinbolone
CAS 2487-63-0
Fórmula molecular C24 H32 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Quinbolone-D3
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O2/c1-23-13-11-17(25)15-16(23)7-8-19-20-9-10-22(26-18-5-3-4-6-18)24(20,2)14-12-21(19)23/h5,11,13,15,19-22H,3-4,6-10,12,14H2,1-2H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC5=CCCC5
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-(ciclopenten-1-iloxi)-10,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 352.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.2402