Learn More
Quinaprilato-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinaprilat-d5 |
| CAS | 1279034-23-9 |
| Fórmula molecular | C23 D5 H21 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Quinaprilat D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26N2O5/c1-15(24-19(22(27)28)12-11-16-7-3-2-4-8-16)21(26)25-14-18-10-6-5-9-17(18)13-20(25)23(29)30/h2-10,15,19-20,24H,11-14H2,1H3,(H,27,28)(H,29,30)/t15-,19-,20-/m0/s1/i2D,3D,4D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)O)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxi-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propil]amino]propanoil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 415.494 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.216 |