Learn More
Quinapril hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492146 500 mg 500 miligramos
16408336 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0477
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinapril hydrochloride
CAS 82586-55-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31ClN2O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo CI-906
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (105.27 mM)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=CC=C3)C1)O.Cl
Peso molecular (g/mol) 474.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.98
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus