Learn More
Clorhidrato de quinapril, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinapril hydrochloride |
| CAS | 82586-55-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Quinapril hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C25 H30 N2 O5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Quinapril hydrochloride, (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]-, Accupril, Accuprin, Accupro, Accupro 20, Accupron, Acequide, Acequin, Acuitel, Acuprel, Acupril, Asig, CI 906, Korec, Korectic, PD 109452-2, Quinazil, Quinopril |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)O |
| Mostrar más |