Learn More
Quinapril hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin-converting enzyme inhibitor
49.30€ - 711.00€
| CAS | 82586-55-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C25H31ClN2O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 474.982 |
| Número MDL | MFCD00889215 |
| Clave InChI | IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N |
| Sinónimo | quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren |
| PubChem CID | 54891 |
| ChEBI | CHEBI:8714 |
| Nombre IUPAC | (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| SMILES | CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15494399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.MC |
100mg |
49.30€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15474399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.03 |
1g |
278.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15484399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.06 |
5g |
711.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 82586-55-8 | |
| 474.982 | |
| IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N | |
| 54891 | |
| (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| C25H31ClN2O5 | |
| MFCD00889215 | |
| quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren | |
| CHEBI:8714 | |
| CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl |
Especificaciones
| Quinapril hydrochloride | |
| C25H31ClN2O5 | |
| 14,8051 | |
| IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N | |
| (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride | |
| 54891 | |
| 474.99 |
| 82586-55-8 | |
| MFCD00889215 | |
| quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren | |
| CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl | |
| 474.982 | |
| CHEBI:8714 | |
| 98% |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361
missing translation for 'rtecsNumber' : NW7176000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures