Learn More
Quinapril hydrochloride, 98%
Código de producto. 15494399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494399 100 mg 100 miligramos
15474399 1 g 1 g
15484399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15494399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61913.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Angiotensin-converting enzyme inhibitor | CAS: 82586-55-8 | C25H31ClN2O5 | 474.982 g/mol
Angiotensin-converting enzyme inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82586-55-8
Fórmula molecular C25H31ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 474.982
Número MDL MFCD00889215
Clave InChI IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Sinónimo quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren
PubChem CID 54891
ChEBI CHEBI:8714
Nombre IUPAC (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinapril hydrochloride
Punto de fusión 120°C to 130°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,8051
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solid