Learn More
Éster etílico de quinapril (éster etílico del ácido (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]-1-oxopropil]-1,2,3,4-tetrahidro-3-isoquinolincarboxílico), Mikromol™
Código de producto. 30051802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051802 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051802 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0628.160025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de quinapril (éster etílico del ácido (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]-1-oxopropil]-1,2,3,4-tetrahidro-3-isoquinolincarboxílico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinapril Ethyl Ester
CAS 103733-35-3
Nombres de analitos o componentes Quinapril Ethyl Ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H34 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, ethyl ester, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]- (9CI), (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-Isoquinolinecarboxylic acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C27H34N2O5/c1-4-33-26(31)23(16-15-20-11-7-6-8-12-20)28-19(3)25(30)29-18-22-14-10-9-13-21(22)17-24(29)27(32)34-5-2/h6-14,19,23-24,28H,4-5,15-18H2,1-3H3/t19-,23-,24-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)OCC
Nombre IUPAC (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 466.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 466,2468 g/mol