Learn More
Maleato de éster bencílico de quinapril, Mikromol™
Descripción
Maleato de éster bencílico de quinapril
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinapril Benzyl Ester Maleate |
| CAS | 82586-54-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Quinapril Benzyl Ester Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C32 H36 N2 O5 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Quinapril Imp. F (Pharmeuropa) as Maleate: Benzyl (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetra-hydroisoquinoline-3-carboxylate Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H36N2O5.C4H4O4/c1-3-38-31(36)28(19-18-24-12-6-4-7-13-24)33-23(2)30(35)34-21-27-17-11-10-16-26(27)20-29(34)32(37)39-22-25-14-8-5-9-15-25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-17,23,28-29,33H,3,18-22H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t23-,28-,29-;/m0./s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)OCc4ccccc4.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-carboxilato de bencilo; ácido (Z)-but-2-enedioico |
| Mostrar más |