Learn More
Quinalfos hidroxi libre, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30311703 100 mg
1 options
Código de producto. 30311703 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16700100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinalphos free hydroxy
CAS 1196-57-2
Nombres de analitos o componentes Quinalphos free hydroxy
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H6 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1cnc2ccccc2n1
Nombre IUPAC quinoxalin-2-ol
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 146.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146,048 g/mol