Learn More
Rojo quinaldina, TRC
Código de producto. 30427365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427365 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30427365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5850035G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinaldine Red
CAS 117-92-0
Fórmula molecular C21H23N2 . I
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Ethyl-2-(p-dimethylaminostyryl)quinoline Iodide, 2-(p-Dimethylaminostyryl)quinoline Ethiodide, 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide, Eastman 1361, NK 92, alpha-(p-Dimethylaminophenylethylene)quinoline Ethiodide, 2-[p-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-(1-etilquinolina-1-ium-2-il)etenil]-N,N-dimetilanilina; yoduro
Peso molecular (g/mol) 430.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.0906