Specifications
| Nombre del producto químico o material | Quinaldine red |
| Nombre de nota | Pure |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Color | Negro-verde o azul a gris |
| Cantidad | 5 g |
| Forma física | Polvo |
| Nombre IUPAC | 2-{2-[4-(dimetilamino)fenil]etenil}-1-etilquinolina-1-yoduro de io |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.32 |
| Show More |