Learn More
Quinaldina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11495433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11495433 25 g 25 g
11405443 100 g 100 g
11415443 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495433 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13412.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
It is an anaesthetic used in fish transportation. Used in preparation of oil-soluble dyes. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Anestésico utilizado en el transporte de peces. Se utiliza en la preparación de colorantes solubles en aceite. También se emplea en medicamentos contra la malaria, en la fabricación de colorantes, colorantes alimentarios, productos farmacéuticos e indicadores de pH.
Solubilidad
Soluble en agua (2,5 g/l).
Notas
Sensible al aire y la luz. Almacenar en la oscuridad y lejos de fuentes de aire. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Puede decolorarse a marrón durante el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-63-4
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00006756
Clave InChI SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
Nombre IUPAC 2-metilquinolina
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Quinaldine
Punto de fusión -2°C
Densidad 1.058
Punto de ebullición 247°C to 248°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.612
Cantidad 25 g
Beilstein 110309
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,8047
Información de solubilidad Soluble in water (2.5g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza ≥97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Quinaldine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Precautionary Statement
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinaldine