Learn More
Quinaldina, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582911 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10085683 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132172500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-63-4
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00006756
Clave InChI SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
Nombre IUPAC 2-metilquinolina
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinaldine
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -2.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0580g/mL
Punto de ebullición 248.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6070 to 1.6120
Cantidad 250 mL
Beilstein 20, 387
Índice Merck 15, 8163
Gravedad específica 1.058
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Polvo cristalino