Learn More
Sal sódica de ácido quináldico, TRC
Código de producto. 30418142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418142 2.5 g -
30409752 500 mg 500 miligramos
30409608 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5850082.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16907-79-2
Fórmula molecular C10H6NNaO2
Peso molecular (g/mol) 195.15
Nombre IUPAC sodio; quinolina-2-carboxilato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc2ccccc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinaldic Acid Sodium Salt
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0296