Learn More
Ácido quináldico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10371384 50 g Frasco de vidrio 50 g
10542771 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371384 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171050500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-10-7
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Número MDL MFCD00006752
Clave InChI LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
PubChem CID 7124
ChEBI CHEBI:18386
Nombre IUPAC ácido quinolina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinaldic acid
Punto de fusión 159.0°C to 161.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 22, 71
Índice Merck 15, 8162
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alkali solutions,soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino parecido a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinaldic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.