Learn More
Ácido quináldico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499502 100 g 100 g
11479502 5 g 5 g
11489502 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499502 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10192.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-10-7
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Número MDL MFCD00006752
Clave InChI LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
PubChem CID 7124
ChEBI CHEBI:18386
Nombre IUPAC ácido quinolina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinaldic acid
Punto de fusión 156°C to 159°C
Cantidad 100 g
Beilstein 126322
Índice Merck 14,8046
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 98%