Learn More
Quinagolide hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Quinagolide hydrochloride is a selective dopamine D2 receptor agonist, also is a prolactin inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinagolide hydrochloride |
| CAS | 94424-50-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H34ClN3O3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CV205-502 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 3.85 mg/mL (8.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=C2C(C[C@](N(CCC)C[C@@H](NS(N(CC)CC)(=O)=O)C3)([H])[C@@]3([H])C2)=CC=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 432.02 |
| Mostrar más |