Learn More
Dihidrocloruro de quinacrina, TRC
Código de producto. 30423912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423912 500 mg 500 miligramos
30421968 10 g -
30411283 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ550610500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-05-6
Fórmula molecular C23 H30 Cl N3 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 472.88
Sinónimo Mepacrine Hydrochloride, 1,4-Pentanediamine, N4-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N1,N1-diethyl-, hydrochloride (1:2), 1,4-Pentanediamine, N4-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N1,N1-diethyl-, dihydrochloride (9CI), Acridine, 6-chloro-9-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-2-methoxy-, dihydrochloride (8CI), 2-Chloro-5-(ω-diethylamino-α-methylbutylamino)-7-methoxyacridine dihydrochloride, 2-Methoxy-6-chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)acridine dihydrochloride, 3-Chloro-7-methoxy-9-(1-methyl-4-diethylaminobutylamino)acridine dihydrochloride, 3-Chloro-9-(4'-diethylamino-1'-methylbutylamino)-7-methoxyacridine dihydrochloride, 6-Chloro-9-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-2-methoxyacridine dihydrochloride, 866RP, Acrichin dihydrochloride, Atabrine hydrochloride, Atebrin, Atebrine, Atebrine hydrochloride, Chemiochin, Chinacrin hydrochloride, Crinodora, Erion, Malaricida, Mecryl, Mepacrine dihydrochloride, Mepacrine hydrochloride, Methoquine, Metochin, Metoquin, Metoquine, NSC 14229, Palacrin, Palusan, Pentilen, Quinacrine dihydrochloride, Quinacrine hydrochloride, SN 390
Nombre IUPAC 4-N-(6-cloro-2-metoxiacridina-9-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepacrine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.1611