Learn More
Quinacrine dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Quinacrine (Mepacrine) dihydrochloride is an orally bioavailable antimalarial agent, which possess anticancer effect both in vitro and vivo. Quinacrine dihydrochloride suppresses NF-κB and activate p53 signaling, which results in the induction of the apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinacrine dihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 69-05-6 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H32Cl3N3O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Mepacrine dihydrochlorideSN-390 dihydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 44 mg/mL (93.05 mM) ∣H2O : 13.89 mg/mL (29.37 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |