Learn More
Quinacetol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinacetol |
| CAS | 2598-31-4 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO2/c1-7(13)8-4-5-10(14)11-9(8)3-2-6-12-11/h2-6,14H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)c2ncccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(8-hidroxiquinolin-5-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 187.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0633 |