Learn More
Ácido Quillaico, TRC
Código de producto. 30135983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135983 100 mg 100 miligramos
30012832 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ550500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-01-6
Fórmula molecular C30H46O5
Peso molecular (g/mol) 486.68
Sinónimo 3β,16α-Dihydroxy-23-oxo-olean-12-en-28-oic Acid, Quillaja Sapogenin
Nombre IUPAC (4aR,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bS)-9-formil-5,10-dihidroxi-2,2,6a,6b,9,12a-hexametil-1,3,4,5,6,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-ácido carboxílico
SMILES [Na+].[Na+].Nc1cc(S(=O)(=O)[O-])c(cc1)CCc2c(cc(N)cc2)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quillaic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H46O5/c1-25(2)13-14-30(24(34)35)19(15-25)18-7-8-21-26(3)11-10-22(32)27(4,17-31)20(26)9-12-28(21,5)29(18,6)16-23(30)33/h7,17,19-23,32-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20+,21+,22-,23+,26-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.3345