Learn More
Quillaic acid, MedChemExpress
Descripción
Quillaic acid(Quillaja sapogenin) is the major aglycone of the widely studied saponins of the Chilean indigenous tree Quillaja saponaria Mol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quillaic acid |
| CAS | 631-01-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H46O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Quillaja sapogenin |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 41 mg/mL (84.24 mM) |
| SMILES | OC([C@]1(CCC(C)(C)C2)[C@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@@](C)(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@H](O)[C@@]5(C)C=O)C)[C@]3(C)C[C@H]1O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 486.68 |
| Mostrar más |