Learn More
Quiflapon sodium, MedChemExpress
Descripción
Quiflapon sodium (MK-591 sodium) is a selective and specific 5-Lipoxygenase-activating protein (FLAP) inhibitor. Quiflapon sodium is an orally active Leukotriene biosynthesis inhibitor. Induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quiflapon sodium |
| CAS | 147030-01-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C34H34ClN2NaO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | MK-591 sodium |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (82.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1CN2C(CC(C)(C(O[Na])=O)C)=C(SC(C)(C)C)C3=C2C=CC(OCC4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 609.15 |
| Mostrar más |