Learn More
Quifenadina, TRC
Código de producto. 30411225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411225 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30411225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ536000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quifenadine
CAS 10447-39-9
Fórmula molecular C20H23NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo Diphenyl-3-quinuclidylcarbinol, alpha,alpha-Diphenyl-3-quinuclidinemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-15-21-13-11-16(19)12-14-21/h1-10,16,19,22H,11-15H2
SMILES OC(C1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il(difenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 293.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.178