Descripción
- Profundidad de inserción de 30 cm, diámetro de 25 mm
- Fabricado en polipropileno transparente para productos químicos agresivos
- A prueba de arañazos, esterilizable y rentable
- Punta extraíble para una limpieza fácil
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Profundidad de inserción de 300 mm |
| Incluye | Dos botellas de muestra de polietileno de 250 ml y cepillo de limpieza |
| Capacidad (métrico) | 75 mL |
| Certificaciones/conformidad | Norma ISTA |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 50 cm |