Learn More
Destilador de destilación individual Quickfit™
Código de producto. 15838756
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220 V
230 V
Tamaño de la unidad:
1 unidad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15838756 220 V 1 unidad
15828756 230 V 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15838756 Proveedor Scilabware N.º de proveedor QWS4/220V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.50€
    1583.21€ / paquete de 1
    Ahorro 422.29€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El destilador de destilación individual Quickfit™ incorpora varias características operativas y de seguridad que le convierten en la opción ideal para su laboratorio.
  • Capacidad de salida de 4 l/hora de agua destilada individualizada sin pirógenos
  • La calidad del destilado cumple con la Farmacopea Europea para agua purificada & ASTM Tipo 4.
  • La caldera de vidrio y el condensador de Pyrex™ minimizan la posible contaminación del destilado por el efecto de lixiviación del agua destilada sobre los componentes metálicos
  • Destilado pH 5,0-6,5
  • Conductividad del destilado 3,0-5,0 uS/cm
  • El elemento calefactor cromado de 3KW con 2 termostatos independientes reajustables protege el destilador si se produce un fallo en el suministro de agua
  • Fácil de limpiar. No es necesario desmontar el instrumental de vidrio
  • Puede montarse en la pared o sobre una mesa
  • Marcado CE por un organismo de certificación independiente
  • Se suministra con un manual de instrucciones/funcionamiento
Especificaciones
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 220 V
Vataje 3 kW
Caudal 4 l/h
Tipo Destilador de destilación individual