Learn More
Columnas de fraccionamiento de Virgeux QuickFit™
Código de producto. 15748017
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
19/26
24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
15748017 19/26 cada uno
15758017 24/29 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15748017 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FC3/22/15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las columnas de fraccionamiento Virgeux QuickFit™ utilizan una combinación de hendiduras horizontales y angulares para aumentar significativamente el área de superficie de la columna para aumentar su eficiencia.
  • Columna fácil de usar
  • Tipo Vigreux con combinación de hendiduras horizontales y angulares
  • Las hendiduras horizontales garantizan un contacto íntimo con el vapor y el líquido
  • Las hendiduras en ángulo redistribuyen el líquido de las paredes al centro de la columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Brazo lateral y roscas
Longitud (métrico) 178 mm
Tipo Columna de fraccionamiento
Junta cónica estándar 19/26