Learn More
Matraz de vidrio con fondo redondo de tres cuellos QuickFit™
Código de producto. 15537870
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 25 ml; Conector: 19/26 (centro), 14 /23 (lado)
Código de producto.
15537870 Capacidad: 25 ml; Conector: 19/26 (centro), 14 /23 (lado)
1 options
Código de producto. 15537870 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FR25/2S/11A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz. El matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados con precisión de vidrio de borosilicato.
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
  • Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 383
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 80 mm
N.º por caja 3
Junta de toma 19/26 (centro), 14 /23 (lado)
Forma del fondo Redondo