Learn More
Adaptador de cabezal de destilación de disolvente Quickfit™
Código de producto. 15537980
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
24/29
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
15537980 24/29 paquete de 5
1 options
Código de producto. 15537980 Proveedor Quickfit N.º de proveedor SH9/500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para la destilación y la recogida de disolventes libres de oxígeno.
  • Aparato para la destilación y la recogida de disolventes libres de oxígeno
  • Disolvente extraído del matraz mediante (llave de paso superior mediante jeringa) drenaje a través de la llave de paso con calibre en T
  • El brazo de drenaje utiliza un cono Quickfit™ 14/23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 235 mm
Tipo Adaptadores
Capacidad (métrico) 500 ml
Junta cónica estándar 24/29