Learn More
Quickfit™ Cabezal antisalpicaduras inclinado QuickFit™
Código de producto. 15507980
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del cono:
19/26 (condensador), 19/26 (matraz)
19/26 (condensador), 24/29 (matraz)
24/29 (condensador), 24/29 (matraz)
29/32 (condensador), 29/32 (matraz)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del cono Tamaño de la unidad
15507980 24/29 (condensador), 24/29 (matraz) paquete de 5
15567970 29/32 (condensador), 29/32 (matraz) paquete de 5
15577970 19/26 (condensador), 19/26 (matraz) paquete de 5
15587970 19/26 (condensador), 24/29 (matraz) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15507980 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor SH7/43
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.15€
    359.90€ / paquete de 5
    Ahorro 63.25€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Se utiliza en los conjuntos de destilación.
  • Se utiliza en los conjuntos de destilación para evitar el transporte de líquidos sin procesar del matraz al condensador
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Conjuntos de destilación para evitar el transporte de líquidos sin procesar del matraz al condensador
Tamaño del cono 24/29 (condensador), 24/29 (matraz)
Tipo de producto Cabezal antisalpicaduras inclinado