Learn More
Anillo de sellado para vasos de reacción QuickFit™
Código de producto. 11926598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1PK
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11926598 1PK cada uno
1 options
Código de producto. 11926598 Proveedor SVL N.º de proveedor 29690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.46€
    57.27€ / paquete de 1
    Ahorro 13.19€
    18% Descuento
En stock
Caucho de silicona recubierto con PTFE para proporcionar un sellado resistente a productos químicos y sin grasa
  • Para colocar entre las bridas de los vasos y tapas de reacción SVL™
  • Caucho de silicona recubierto con PTFE para proporcionar un sellado resistente a productos químicos y sin grasa
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraz de reacción
Tipo de producto Anillo de sellado
Cantidad 1PK