Learn More
Tubos roscados QuickFit™ para sopladores de vidrio
Código de producto. 12475396
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11,1 mm
15,4 mm
22,5 mm
24,5 mm
Longitud (métrico):
90 mm
125 mm
135 mm
145 mm
Tamaño de rosca:
GL 13
GL 18
GL 24
GL 28
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de rosca unitSize
12475396 22,5 mm 125 mm GL 24 paquete de 10
12959363 15,4 mm 145 mm GL 18 paquete de 10
12485396 24,5 mm 90 mm GL 28 paquete de 10
10355450 11,1 mm 135 mm GL 13 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12475396 Proveedor Quickfit N.º de proveedor SQ24UB
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y corrosiones químicas. Los tubos roscados QuickFit™ para sopladores de vidrio crean una conexión hermética con tubos rectos si se combinan con accesorios de plástico o proporcionan una interfaz si se combinan con otros materiales.
  • Sin graduaciones (libre de inscripciones de cerámica) para evitar que se quemen cuando se somete a calor directo
  • El roscado externo se ajusta a las roscas GL de tamaño estándar
  • Para su uso con sopladores de vidrio en la producción de instrumental de vidrio para laboratorio
  • Vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a los choques térmicos y las corrosiones químicas
  • Diseñados para su uso con una gran variedad de tapones de rosca de plástico, anillos de caucho de silicona, conectores roscados y arandelas de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con La producción de instrumental de vidrio para laboratorio
Tamaño de rosca GL 24
Diámetro (métrico) 22,5 mm
Tipo de producto Tubo roscado