Learn More
Adaptador de rosca Quickfit™ para montaje de cono
Código de producto. 10821900
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
13
18
24
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño del cono unitSize
10821900 13 19/26 2 PCS
10840580 24 29/32 paquete de 2
10654969 18 19/26 paquete de 2
10187988 13 14/23 2 PCS
10684009 18 24/29 paquete de 2
10290219 18 14/23 paquete de 2
10168138 13 24/29 2 PCS
10484520 24 24/29 paquete de 2
10426060 24 19/26 paquete de 2
10494520 13 29/32 paquete de 2
10870390 18 29/32 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10821900 Proveedor Quickfit N.º de proveedor ST52/13
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fije termómetros y tubos a recipientes de vidrio. El QuickFit™ El adaptador de rosca viene en una variedad de tamaños para adaptarse a una variedad de contenedores y entradas.
Fije termómetros y tubos a recipientes de vidrio. El QuickFit™ El adaptador de rosca viene en una variedad de tamaños para adaptarse a una variedad de contenedores y entradas.
  • Con junta roscada completa con tapón de plástico, anillo de caucho de silicona y arandela de PTFE
  • Ideal para proteger los termómetros, tubos de entrada de gas, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono 19/26
Para utilizar con (aplicación) Ideal para proteger los termómetros y tubos de entrada de gas
Incluye Tapón de rosca, anillo de caucho de silicona y junta de PTFE
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de rosca cónica
Tamaño de rosca 13