Learn More
Pyrex™ Cabezal antisalpicaduras de destilación de vapor QuickFit™
Código de producto. 15597970
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotavapores
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15597970 Rotavapores paquete de 5
1 options
Código de producto. 15597970 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor SH7/23/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.95€
    351.50€ / paquete de 5
    Ahorro 109.45€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Cabezal de destilación con conexión de vapor
  • Cabezal antisalpicaduras con vástago integral para la introducción de vapor en matraces durante la destilación
  • El vástago está conectado al suministro de vapor por medio de una rosca extraíble
Especificaciones
Descripción Antisalpicaduras con sinterización
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Adaptador de matraz
Para utilizar con (aplicación) Evita la posible contaminación del condensador por la ebullición violenta de disolventes
Para utilizar con (equipo) Rotavapores
Incluye Grueso, aglomerado de porosidad 1
Cantidad 1 unidad
Junta cónica Cono: 24/29; toma: 29/32
Volumen (métrico) 90 mL