Learn More
Quickfit™ Borboteador de recipiente de reacción QuickFit™ con entrada
Código de producto. 15788017
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Borboteador de recipiente de reacción
Borboteador de recipiente de reacción con entrada
Junta cónica estándar:
24/29
Tamaño del cono: 19/26
Tamaño del cono: 29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
15788017 Borboteador de recipiente de reacción con entrada 24/29 paquete de 5
15547910 Borboteador de recipiente de reacción Tamaño del cono: 19/26 paquete de 5
15557910 Borboteador de recipiente de reacción Tamaño del cono: 29/32 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15788017 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor GB2/24SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.10€
    641.54€ / paquete de 5
    Ahorro 116.56€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Ideal para cerrar una mezcla de reacción de la atmósfera.
  • Con entrada de gases para proporcionar un flujo continuo de gas inerte (N2 o Ar) sobre la reacción
  • Se completa con conectores para manguera de plástico desmontables para permitir un acoplamiento fácil y seguro al tubo flexible de 9 mm
  • Los borboteadores tienen una capacidad de 5 ml, aproximadamente
Especificaciones
Tipo Borboteador de recipiente de reacción con entrada
Junta cónica estándar 24/29