Learn More
Quickfit™ Borboteador de recipiente de reacción Quickfit™
Código de producto. 15778017
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
15778017 29/32 cada uno
15768017 24/29 paquete de 5
15537910 19/26 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15778017 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor GB1/29
En stock
Ideal para cerrar una mezcla de reacción de la atmósfera.
  • Brazo lateral para facilitar el llenado con aceite mineral
  • Los borboteadores tienen una capacidad aproximada de 5 ml
Especificaciones
Tipo Borboteador de recipiente de reacción
Junta cónica estándar 29/32