Learn More
Hoja de cuchilla de PTFE Quickfit™
Código de producto. 10151840
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
450mm
750 mm
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
11 mm
Anchura (métrico):
52 mm, (hoja)
76mm, (hoja)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10151840 450mm 6 mm 52 mm, (hoja) paquete de 5
12929413 450mm 6 mm 76mm, (hoja) paquete de 5
12939413 750 mm 11 mm 76mm, (hoja) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10151840 Proveedor Quickfit N.º de proveedor ST7/2
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas hojas de PTFE para obtener la máxima resistencia a ataques químicos. Las hojas de PTFE Quickfit™ pueden girarse sobre el eje de vidrio para permitir el paso a través de aperturas pequeñas, como cuellos y conectores de matraces Quickfit
Utilice estas hojas de PTFE para obtener la máxima resistencia a ataques químicos. Las hojas de PTFE QuickfitTM pueden girarse sobre el eje de vidrio para permitir el paso a través de aperturas pequeñas, como cuellos y conectores de matraces QuickfitTM.
  • Las palas se pueden desmontar para su limpieza y sustitución.
  • Para el barrido cerca de las paredes del recipiente porque no causan arañazos.
  • Para su uso con ejes agitadores de vidrio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 6 mm
Para utilizar con (equipo) Eje de agitador vidrio
Para utilizar con (aplicación) Para el barrido cerca de las paredes del recipiente porque no causan arañazos
Longitud (métrico) 450mm
Temperatura (métrico) 250 °C
Tipo Agitador
Anchura (métrico) 52 mm, (hoja)