Learn More
Embudo de compensación de presión QuickFit™ con llave de paso Rotaflo™
Descripción
Para usar cuando se tienen que introducir líquidos en recipientes en condiciones de vacío
- Conforme a ISO 4800
- También puede usarse con Soxhlets como trampas para disolvente para facilitar la recuperación al final de una extracción
- Con llaves de paso GP Rotaflo™ que tienen llaves de PTFE resistentes a productos quí
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado cuando se tienen que introducir líquidos en recipientes en condiciones de vacío, Soxhlets como trampa para disolvente |
| Número de junta | 24/29 |
| Cantidad | 1 packs |
| Llaves de paso | Llave de paso GP Rotaflo™; 3mm |
| Tipo de producto | Embudo de compensación de presión |