Learn More
Quickfit™ Adaptador de tallo corto simple Quickfit™
Código de producto. 12008991
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Tamaño del cono:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño del cono Tamaño de la unidad
12008991 65 mm 19/26 cada uno
12455366 200 mm 19/26 cada uno
12445366 190 mm 14/23 cada uno
12425366 65 mm 14/23 cada uno
12018991 65 mm 24/29 cada uno
10575895 200 mm 24/29 cada uno
15577940 65 mm 29/32 paquete de 5
15587940 120 mm 10/19 paquete de 5
15597940 200 mm 29/32 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12008991 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor RA1/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.15€
    21.41€ / paquete de 1
    Ahorro 3.74€
    14% Descuento
En stock
Dosifique destilados de los condensadores a los recipientes de recepción. Los adaptadores de tubo corto simple QuickFit™ se suministran en una amplia variedad de longitudes, desde tubo corto hasta muy largo.
Dosifique destilados desde los condensadores a los recipientes de recepción.Los adaptadores de tubo corto simple QuickFit™ se suministran en una amplia variedad de longitudes, desde tubo corto hasta muy largo.
  • Con tubo corto o largo
  • Útil para la dosificación de destilados de los condensadores a los recipientes de recepción
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Longitud global (imperial) 2,55 in
Longitud global (métrico) 65 mm
Para utilizar con (aplicación) Dosificación de destilados desde los condensadores a los recipientes de recepción
Tamaño del cono 19/26
Tipo de producto Adaptador receptor