Learn More
Quickfit™ Tubos de digestión planos Quickfit™
Descripción
- Con cuello con reborde plano
- Fabricadas con vidrio de borosilicato para ofrecer la máxima durabilidad química y térmica.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Capacidad: 250 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Diámetro exterior (imperial) | 42 mm |
| Longitud global (métrico) | 300 mm |
| Tipo de producto | Tubo de digestión |