Learn More
Tubos de digestión planos Quickfit™
Código de producto. 10459160
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
26 mm
42 mm
Descripción:
Capacidad: 100 ml
Capacidad: 250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Descripción unitSize
10459160 26 mm Capacidad: 100 ml paquete de 5
12425436 42 mm Capacidad: 250 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10459160 Proveedor Quickfit N.º de proveedor TT100/26
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con termobloques
  • Con cuello con reborde plano
  • Fabricadas con vidrio de borosilicato para ofrecer la máxima durabilidad química y térmica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capacidad: 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Diámetro exterior (imperial) 26 mm
Longitud global (métrico) 300 mm
Tipo de producto Tubo de digestión