Learn More
Juego de química orgánica Quickfit™
Código de producto. 12103112
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cinco artículos de vidrio: matraz en forma de pera de 50 ml, cabezas de destilación, condensador Liebig, adaptadores de tapón de rosca, adaptador de receptor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
12103112 Cinco artículos de vidrio: matraz en forma de pera de 50 ml, cabezas de destilación, condensador Liebig, adaptadores de tapón de rosca, adaptador de receptor cada uno
1 options
Código de producto. 12103112 Proveedor Quickfit N.º de proveedor 29BU/M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.60€
    142.76€ / paquete de 1
    Ahorro 37.84€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Kit de iniciación - Ideal para introducir a los estudiantes en las técnicas principales de química orgánica preparativa.
  • Kit de iniciación - Ideal para introducir a los estudiantes en las técnicas principales de química orgánica preparativa.
  • Incluye 5 artículos de vidrio, todos con uniones de vidrio esmerilado tamaño 14/23 Quickfit™, que dan la máxima flexibilidad.
  • Escala basada en cantidades de material de partida de hasta 30 g
  • Se pueden construir tanto conjuntos de reflujo como de destilación.
  • Envasado en una caja de cartón sólida con revestimiento de espuma de caucho para la protección del producto.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de química orgánica
Incluye Cinco artículos de vidrio: matraz en forma de pera de 50 ml, cabezas de destilación, condensador Liebig, adaptadores de tapón de rosca, adaptador de receptor
Para utilizar con (aplicación) Ideal para introducir a los estudiantes en las principales técnicas de química orgánica preparativa