Learn More
Arandelas de PTFE Quickfit Jointed Ware™
Descripción
- Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
- Tapones de rosca de melamina con abertura en la parte superior
- Anillos de caucho de silicona con juntas de PTFE
- Para determinar los componentes necesarios: i) Compruebe el tamaño de la rosca de vidrio (la designación de tamaños hace referencia al D.E. de la rosca en mm) ii) Compruebe el D.E. del tubo de muestreo, termómetro, sonda, etc. que va a utilizarse con el tapón de rosca iii) Consulte la tabla que aparece a continuación para pedir el tapón, junta y anillo correspondientes por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con roscas de vidrio Quickfit |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Arandela |