Learn More
Frascos de pesaje QuickFit™ con tapones de vidrio esmerilados
Código de producto. 12461041
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
10 ml
20 ml
25 ml
40 ml
60 ml
100 ml
Formulario:
Alto
Bajo
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Formulario unitSize
12461041 100 ml Alto cada uno
12401041 8 ml Alto cada uno
12628650 10 ml Bajo cada uno
12411041 20 ml Alto cada uno
12451041 20 ml Bajo cada uno
12421041 25 ml Alto cada uno
12431041 40 ml Alto cada uno
12441041 60 ml Alto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12461041 Proveedor Pyrex N.º de proveedor WB50/80
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en vidrio borosilicatado de Pyrex™ químicamente inerte y cumple con las normas DIN 12605. Los frascos de pesaje Quickfit™ con tapón de vidrio esmerilado están disponibles en una gran variedad de capacidades con la opción de elegir en
Fabricadas en vidrio borosilicatado Pyrex™ químicamente inerte y de conformidad con DIN 12605.Los frascos de pesaje Quickfit™ con tapón de vidrio esmerilado están disponibles en una gran variedad de capacidades, con la opción de elegir entre f
  • Cumple con DIN 12605
  • Vidrio de borosilicato Pyrex™ químicamente inerte
  • Estructura ligera con tapones de vidrio esmerilado
  • Selección de frascos de perfil alto o bajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Formulario Alto
Incluye Tapón de vidrio de suelo
Material Vidrio de borosilicato
Closure Included Sí
Altura (métrico) 80 mm
Material del cierre Vidrio esmerilado
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón
Certificaciones/conformidad DIN 12605